Print…
3-Allyloxy-1,2-propanediol ≥99.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Atenção
Sinônimos: Glycerol-1-allylether, Glycerol alpha-Monoallyl Ether
G0189-25G G0189-500G
TCIAG0189-25GEA 17 EUR
TCIAG0189-25G TCIAG0189-500G
3-Allyloxy-1,2-propanediol ≥99.0% (por GC)
3-Allyloxy-1,2-propanediol
Fórmula: C₆H₁₂O₃
Peso Molecular: 132.16 g/mol
Ponto de ebulição: 142°C
Ponto de Inflamação: 134°C
Número MDL : MFCD00004721
Número CAS: 123-34-2
EINECS: 204-620-4
Encomendar
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 99.0 %