Print…
Glycyl-DL-norleucine ≥98.0% (por análise titulométrica)
Fornecedor: TCI
Sinônimos: H-Gly-DL-Nle-OH
G0133-1G G0133-5G
TCIAG0133-1GEA 59 EUR
TCIAG0133-1G TCIAG0133-5G
Glycyl-DL-norleucine ≥98.0% (por análise titulométrica)
Glycyl-DL-norleucine
Fórmula: C₈H₁₆N₂O₃
Número MDL : MFCD00038187
Número CAS: 1504-41-2
Encomendar
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Melting point 221.0 to 227.0 deg-C
Solubility in hot Water almost transparency