Print…
Monostearin >60.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Sinônimos: 2,3-Dihydroxypropyl stearate, 1-Stearoyl-rac-glycerol
G0085-25G G0085-500G
TCIAG0085-25GEA 16 EUR
TCIAG0085-25G TCIAG0085-500G
Monostearin >60.0% (por GC)
Monostearin
Fórmula: C₂₁H₄₂O₄
Número MDL : MFCD00036186
Número CAS: 123-94-4
EINECS: 204-664-4
Merck Index: 14,04489
Encomendar
Appearance White powder to crystal
Purity (GC) min. 60.0 % (total of isomer)
Melting point 68.0 to 72.0 deg-C