Print…
Monoolein 40,00% (por GC)
Fornecedor: TCI
G0082-25G G0082-500G
TCIAG0082-25GEA 17 EUR
TCIAG0082-25G TCIAG0082-500G
Monoolein 40,00% (por GC)
Monoolein
Fórmula: C₂₁H₄₀O₄
Ponto de Inflamação: 180°C
Número MDL : MFCD00042735
Número CAS: 111-03-5
EINECS: 203-827-7
Encomendar
Appearance White to Yellow to Orange clear liquid
Purity (GC) min. 40.0 %