Print…
Disodium glutarate ≥99.0% (por análise titulométrica)
Fornecedor: TCI
G0070-25G G0070-500G
TCIAG0070-25GEA 42 EUR
TCIAG0070-25G TCIAG0070-500G
Disodium glutarate ≥99.0% (por análise titulométrica)
Disodium glutarate
Fórmula: C₅H₈O₄
Número MDL : MFCD00070497
Número CAS: 13521-83-0
EINECS: 236-864-2
Encomendar
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (Nonaqueous Titration) min. 99.0 %
Solubility in Water almost transparency