Print…
DL-Glutamine ≥98.0% (por análise titulométrica)
Fornecedor: TCI
G0062-1G G0062-10G
TCIAG0062-1GEA 35 EUR
TCIAG0062-1G TCIAG0062-10G
DL-Glutamine ≥98.0% (por análise titulométrica)
DL-Glutamine
Fórmula: C₅H₁₀N₂O₃
Número MDL : MFCD00065103
Número CAS: 6899-04-3
EINECS: 230-006-0
Merck Index: 14,04471
Encomendar
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Solubility in Water almost transparency