Print…
Guanidine sulphamate ≥90.0% (por análise titulométrica)
Fornecedor: TCI
Atenção
G0022-25G G0022-500G
TCIAG0022-25GEA 16 EUR
TCIAG0022-25G TCIAG0022-500G
Guanidine sulphamate ≥90.0% (por análise titulométrica)
Guanidine sulphamate
Fórmula: CH₅N₃
Peso Molecular: 156.16 g/mol
Número MDL : MFCD00060261
Número CAS: 50979-18-5
EINECS: 256-886-6
Encomendar
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (Nonaqueous Titration) min. 90.0 %