Print…
Isoamyl gallate ≥98.0% (por HPLC, análise de titulação)
Fornecedor: TCI
Sinônimos: Gallic Acid Isoamyl Ester
G0012-25G G0012-500G
TCIAG0012-25GEA 57 EUR
TCIAG0012-25G TCIAG0012-500G
Isoamyl gallate ≥98.0% (por HPLC, análise de titulação)
Isoamyl gallate
Fórmula: C₁₂H₁₆O₅
Número MDL : MFCD00016431
Número CAS: 2486-02-4
EINECS: 219-626-2
Encomendar
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 145.0 to 148.0 deg-C
Solubility in Methanol almost transparency