Print…
4-Fluoroaniline hydrobromide ≥98.0% (por HPLC, análise de titulação)
Fornecedor: TCI
Atenção
Sinônimos: 4-Fluorophenylammonium bromide, 4-Fluoroanilinium bromide, 4-Fluorophenylamine hydrobromide
F1272-25G F1272-5G
TCIAF1272-25GEA 315 EUR
TCIAF1272-25G TCIAF1272-5G
4-Fluoroaniline hydrobromide ≥98.0% (por HPLC, análise de titulação)
4-Fluoroaniline hydrobromide
Fórmula: C₆H₆FN·HBr
Número CAS: 85734-18-5
Encomendar
Appearance White to Light yellow to Dark green powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Argentmetric Titration) min. 98.0 %