Print…
trans-3-(4-Hydroxy-3-methoxyphenyl)acrylic acid (trans-) ≥98.0% (por GC, análise de titulação), purificado por sublimação
Fornecedor: TCI
Atenção
Sinônimos: (2E)-3-(4-Hydroxy-3-methoxyphenyl)acrylic acid, (E)-Ferulic acid, Trans-3-(4-hydroxy-3-methoxyphenyl)acrylic acid, trans-Ferulic acid
F1257-1G F1257-5G
TCIAF1257-1GEA 87 EUR
TCIAF1257-1G TCIAF1257-5G
trans-3-(4-Hydroxy-3-methoxyphenyl)acrylic acid (trans-) ≥98.0% (por GC, análise de titulação), purificado por sublimação
trans-3-(4-Hydroxy-3-methoxyphenyl)acrylic acid
Fórmula: C₁₀H₁₀O₄
Número MDL : MFCD00004400
Número CAS: 537-98-4
EINECS: 208-679-7
Encomendar
Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 172.0 to 176.0 deg-C
Solubility in Methanol almost transparency