Print…
4-Fluorophenethylamine hydrochloride ≥98.0% (por HPLC, análise de titulação)
Fornecedor: TCI
Perigo
Sinônimos: 2-(4-Fluorophenyl)ethanamine hydrochloride, 2-(4-Fluorophenyl)ethylammonium chloride, 4-Fluorophenethylamine hydrochloride, 2-(4-Fluorophenyl)ethylamine hydrochloride
F1256-1G F1256-5G
TCIAF1256-1GEA 39 EUR
TCIAF1256-1G TCIAF1256-5G
4-Fluorophenethylamine hydrochloride ≥98.0% (por HPLC, análise de titulação)
4-Fluorophenethylamine hydrochloride
Fórmula: C₈H₁₁ClFN
Ponto de Fusão: 208°C
Número MDL : MFCD00008190
Número CAS: 459-19-8
EINECS: 207-285-2
UN: 2811
ADR: 6.1,III
Encomendar
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %