Print…
1-Fluorocyclopropanecarboxylic acid ≥98.0% (por GC, análise de titulação)
Fornecedor: TCI
Perigo
F1254-200MG F1254-1G
TCIAF1254-200MGEA 40 EUR
TCIAF1254-200MG TCIAF1254-1G
1-Fluorocyclopropanecarboxylic acid ≥98.0% (por GC, análise de titulação)
1-Fluorocyclopropanecarboxylic acid
Fórmula: C₄H₅FO₂
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD18205954
Número CAS: 137081-41-5
UN: 3261
ADR: 8,II
Encomendar
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 72.0 to 76.0 deg-C