Print…
3-Cyano-4-fluorophenylboronic acid pinacol ester ≥98.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Atenção
Sinônimos: 3-Cyano-4-fluorobenzeneboronic acid pinacol ester, 2-(3-Cyano-4-fluorophenyl)-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane, 3-Cyano-4-fluorophenylboronic acid Pinacol ester, 3-Cyano-4-fluorophenylboronic acid, pinacol ester, 2-Fluoro-5-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)benzonitrile
F1253-1G F1253-5G
TCIAF1253-1GEA 29 EUR
TCIAF1253-1G TCIAF1253-5G
3-Cyano-4-fluorophenylboronic acid pinacol ester ≥98.0% (por GC)
3-Cyano-4-fluorophenylboronic acid pinacol ester
Fórmula: C₁₃H₁₅BFNO₂
Número MDL : MFCD06795681
Número CAS: 775351-57-0
Encomendar
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 73.0 to 77.0 deg-C