Print…
Fmoc-Tle-OH ≥98.0% (por HPLC, análise de titulação)
Fornecedor: TCI
Sinônimos: N-[(9H-Fluoren-9-ylmethoxy)carbonyl]-L-tert-leucine, (S)-2-(Fmoc-amino)-3,3-dimethylbutyric acid, Fmoc-Tle-OH, Fmoc-α-t-butylglycine, (S)-2-[[[(9H-Fluoren-9-yl)methoxy]carbonyl]amino]-3,3-dimethylbutanoic acid, N-Fmoc-L-tert-leucine, Fmoc-tBu-Gly-OH, (S)-2-((((9H-Fluoren-9-yl)methoxy)carbonyl)amino)-3,3-dimethylbutanoic acid
F1251-5G F1251-25G
TCIAF1251-5GEA 59 EUR
TCIAF1251-5G TCIAF1251-25G
Fmoc-Tle-OH ≥98.0% (por HPLC, análise de titulação)
Fmoc-Tle-OH
Fórmula: C₂₁H₂₃NO₄
Peso Molecular: 353.418 g/mol
Número MDL : MFCD00065649
Número CAS: 132684-60-7
Encomendar
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 123.0 to 127.0 deg-C