Print…
2-Fluoroethylamine hydrochloride ≥97.0% (por análise titulométrica)
Fornecedor: TCI
Atenção
Sinônimos: 2-Aminoethyl Fluoride hydrochloride, 2-Fluoroethanamine hydrochloride, 2-Fluoroethylammonium hydrochloride
F1250-1G F1250-5G
TCIAF1250-1GEA 36 EUR
TCIAF1250-1G TCIAF1250-5G
2-Fluoroethylamine hydrochloride ≥97.0% (por análise titulométrica)
2-Fluoroethylamine hydrochloride
Fórmula: C₂H₆FN·HCl
Ponto de Fusão: 100°C
Número MDL : MFCD00008161
Número CAS: 460-08-2
EINECS: 207-302-3
Encomendar
Appearance White to Light yellow to Light orange powder to crystal
Purity (Nonaqueous Titration) min. 97.0 %
Water max. 3.0 %