Print…
Fmoc-Chg-OH ≥98.0% (por HPLC, análise de titulação)
Fornecedor: TCI
F1248-1G F1248-5G
TCIAF1248-1GEA 19 EUR
TCIAF1248-1G TCIAF1248-5G
Fmoc-Chg-OH ≥98.0% (por HPLC, análise de titulação)
Fmoc-Chg-OH
Fórmula: C₂₃H₂₅NO₄
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00190878
Número CAS: 161321-36-4
Encomendar
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 181.0 to 185.0 deg-C
Specific rotation [a]20/D -3.0 to -140.0 deg (C=1, DMF)