Print…
4-Fluoro-2-methoxy-5-nitroaniline ≥98.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Atenção
F1246-25G F1246-5G
TCIAF1246-25GEA 78 EUR
TCIAF1246-25G TCIAF1246-5G
4-Fluoro-2-methoxy-5-nitroaniline ≥98.0% (por GC)
4-Fluoro-2-methoxy-5-nitroaniline
Fórmula: C₇H₇FN₂O₃
Número MDL : MFCD23098941
Número CAS: 1075705-01-9
Encomendar
Appearance Light yellow to Brown powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 95.0 %
Melting point 128.0 to 132.0 deg-C