Print…
Formamidine hydrobromide ≥99.0% (por azoto total e análise de titulação) para precursor de perovskita
Fornecedor: TCI
Sinônimos: Formimidamide hydrobromide, Formamidinium bromide, FABr
F1244-1G F1244-25G F1244-5G
TCIAF1244-1GEA 43 EUR
TCIAF1244-1G TCIAF1244-25G TCIAF1244-5G
Formamidine hydrobromide ≥99.0% (por azoto total e análise de titulação) para precursor de perovskita
Formamidine hydrobromide
Fórmula: CH₄N₂·HBr
Número MDL : MFCD28369274
Número CAS: 146958-06-7
Encomendar
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (with Total Nitrogen) min. 99.0 %
Purity (Argentmetric Titration) min. 99.0 %
Melting point 133.0 to 137.0 deg-C
Elemental analysis (Carbon) 9.30 to 9.80 %