Print…
RITA ≥98.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
F1235-25MG F1235-5MG
TCIAF1235-25MGEA 75 EUR
TCIAF1235-25MG TCIAF1235-5MG
RITA ≥98.0% (por GC)
RITA
Fórmula: C₁₄H₁₂O₃S₂
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD03235294
Número CAS: 213261-59-7
Encomendar
Appearance White to Yellow to Orange powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 158.0 to 162.0 deg-C