Print…
1-(Furan-2-yl)but-3-en-1-ol ≥95.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Sinônimos: alpha-2-Propen-1-yl-2-furanmethanol
F1226-5G F1226-1G
TCIAF1226-5GEA 144 EUR
TCIAF1226-5G TCIAF1226-1G
1-(Furan-2-yl)but-3-en-1-ol ≥95.0% (por GC)
1-(Furan-2-yl)but-3-en-1-ol
Fórmula: C₈H₁₀O₂
Peso Molecular: 138.17 g/mol
Número MDL : MFCD03093935
Número CAS: 6398-51-2
Encomendar
Appearance Colorless to Light orange to Yellow clear liquid
Purity (GC) min. 95.0 %
Specific gravity (20/20) 1.0420 to 1.0520