Fmoc-Val-Cit-PAB-OH ≥98.0% (por HPLC)
Fornecedor: TCI
Sinônimos:
Fmoc-Val-Cit-PAB-OH, (9H-Fluoren-9-yl)methyl [(S)-1-[[(S)-1-[[4-(Hydroxymethyl)phenyl]amino]-1-oxo-5-ureidopentan-2-yl]amino]-3-methyl-1-oxobutan-2-yl]carbamate
F1223-25MG
F1223-100MG
TCIAF1223-25MGEA
44
EUR
TCIAF1223-25MG
TCIAF1223-100MG
Fmoc-Val-Cit-PAB-OH ≥98.0% (por HPLC)
Fmoc-Val-Cit-PAB-OH
Fórmula:
C₃₃H₃₉N₅O₆ Temperatura de Armazenamento: Congelador |
Número MDL :
MFCD22417106 Número CAS: 159858-22-7 |
|
Appearance | White to Almost white powder to crystal |
Purity (HPLC) | min. 98.0 area% |