Print…
2-Fluoro-3-methoxybenzoic acid ≥98.0% (por GC, análise de titulação)
Fornecedor: TCI
Atenção
F1218-1G F1218-5G
TCIAF1218-1GEA 25 EUR
TCIAF1218-1G TCIAF1218-5G
2-Fluoro-3-methoxybenzoic acid ≥98.0% (por GC, análise de titulação)
2-Fluoro-3-methoxybenzoic acid
Fórmula: C₈H₇FO₃
Número MDL : MFCD02179621
Número CAS: 137654-20-7
Encomendar
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 160.0 to 164.0 deg-C