Print…
Fmoc-trans-4-(aminomethyl)cyclohexane-1-carboxylic acid ≥98.0% (por HPLC, análise de titulação)
Fornecedor: TCI
Sinônimos: Fmoc-trans-4-Amc-OH, trans-4-(((((9H-fluoren-9-yl)methoxy)carbonyl)amino)methyl)cyclohexanecarboxylic acid, N-Fmoc-tranexamic acid, trans-4-[[[[(9H-Fluoren-9-yl)methoxy]carbonyl]amino]methyl]cyclohexanecarboxylic acid, trans-4-(Fmoc-aminomethyl)cyclohexanecarboxylic acid
F1215-1G F1215-5G
TCIAF1215-1GEA 44 EUR
TCIAF1215-1G TCIAF1215-5G
Fmoc-trans-4-(aminomethyl)cyclohexane-1-carboxylic acid ≥98.0% (por HPLC, análise de titulação)
Fmoc-trans-4-(aminomethyl)cyclohexane-1-carboxylic acid
Fórmula: C₂₃H₂₅NO₄
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00273480
Número CAS: 167690-53-1
Encomendar
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 186.0 to 190.0 deg-C