2-(4-Fluorophenyl)ethylamine Hydroiodide ≥98.0% (por HPLC, análise de titulação)
Fornecedor: TCI
|
Atenção
|
Sinônimos:
1-Amino-2-(4-fluorophenyl)ethane Hydroiodide, 4-Fluorophenethylamine Hydroiodide, 2-(4-Fluorophenyl)ethylammonium iodide
F1203-1G
F1203-5G
TCIAF1203-1GEA
81
EUR
TCIAF1203-1G
TCIAF1203-5G
2-(4-Fluorophenyl)ethylamine Hydroiodide ≥98.0% (por HPLC, análise de titulação)
2-(4-Fluorophenyl)ethylamine Hydroiodide
Fórmula:
C₈H₁₀FN·HI |
Número CAS:
1413269-55-2 |
Appearance | White to Almost white powder to crystal |
Purity (HPLC) | min. 98.0 area% |
Purity (Argentmetric Titration) | min. 98.0 % |