Print…
4-Fluorophenylboronic acid pinacol ester ≥98.0% (por GC, análise de titulação)
Fornecedor: TCI
Sinônimos: 2-(4-Fluorophenyl)-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane, 4-Fluorophenylboronic acid Pinacol ester, 1-Fluoro-4-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)benzene
F1201-25G F1201-5G
TCIAF1201-25GEA 137 EUR
TCIAF1201-25G TCIAF1201-5G
4-Fluorophenylboronic acid pinacol ester ≥98.0% (por GC, análise de titulação)
4-Fluorophenylboronic acid pinacol ester
Fórmula: C₁₂H₁₆BFO₂
Peso Molecular: 222.0637 g/mol
Número MDL : MFCD03453665
Número CAS: 214360-58-4
Encomendar
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %