Print…
4-Fluoro-N-methoxy-N-methylbenzamide ≥97.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
F1194-1G F1194-5G
TCIAF1194-1GEA 23 EUR
TCIAF1194-1G TCIAF1194-5G
4-Fluoro-N-methoxy-N-methylbenzamide ≥97.0% (por GC)
4-Fluoro-N-methoxy-N-methylbenzamide
Fórmula: C₉H₁₀FNO₂
Ponto de ebulição: 120°C
Número MDL : MFCD02179265
Número CAS: 116332-54-8
Encomendar
Appearance White to Yellow to Green clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %