Print…
8-Fluoroquinoline ≥97.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Atenção
F1185-1G F1185-5G
TCIAF1185-1GEA 20 EUR
TCIAF1185-1G TCIAF1185-5G
8-Fluoroquinoline ≥97.0% (por GC)
8-Fluoroquinoline
Fórmula: C₉H₆FN
Ponto de ebulição: 148°C
Número MDL : MFCD01685514
Número CAS: 394-68-3
Encomendar
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %