Print…
4-Fluoro-2-iodo-1-nitrobenzene ≥98.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Atenção
F1178-1G F1178-5G
TCIAF1178-1GEA 50 EUR
TCIAF1178-1G TCIAF1178-5G
4-Fluoro-2-iodo-1-nitrobenzene ≥98.0% (por GC)
4-Fluoro-2-iodo-1-nitrobenzene
Fórmula: C₆H₃FINO₂
Ponto de ebulição: 148°C
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD16658618
Número CAS: 41860-64-4
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=bf9e9f37dd3f262bfd20f8d273effbc07b72658c&vid=bf9e9f37dd3f262bfd20f8d273effbc07b72658c&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance Light yellow to Brown powder to lump
Purity (GC) min. 98.0 %