Print…
Fmoc-N-Me-Val-OH ≥98.0% (por HPLC, análise de titulação)
Fornecedor: TCI
Sinônimos: N-[(9H-Fluoren-9-ylmethoxy)carbonyl]-N-methyl-L-valine, Fmoc-N-Me-Val-OH, N-Fmoc-N-methyl-L-valine
F1165-1G F1165-5G
TCIAF1165-1GEA 35 EUR
TCIAF1165-1G TCIAF1165-5G
Fmoc-N-Me-Val-OH ≥98.0% (por HPLC, análise de titulação)
Fmoc-N-Me-Val-OH
Fórmula: C₂₁H₂₃NO₄
Peso Molecular: 353.418 g/mol
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00153395
Número CAS: 84000-11-3
Encomendar
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 188.0 to 192.0 deg-C
Specific rotation [a]20/D -68.0 to -72.0 deg (C=1, DMF)