Print…
Fmoc-Sar-OH ≥98.0% (por HPLC, análise de titulação)
Fornecedor: TCI
Sinônimos: N-[(9H-Fluoren-9-ylmethoxy)carbonyl]-N-methylglycine, N-Fmoc-N-methylglycine, Fmoc-N-Me-Gly-OH
F1163-5G F1163-25G
TCIAF1163-5GEA 45 EUR
TCIAF1163-5G TCIAF1163-25G
Fmoc-Sar-OH ≥98.0% (por HPLC, análise de titulação)
Fmoc-Sar-OH
Fórmula: C₁₈H₁₇NO₄
Peso Molecular: 311.33 g/mol
Número MDL : MFCD00151926
Número CAS: 77128-70-2
Encomendar
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 117.0 to 121.0 deg-C