Print…
2-Fluoro-5-iodobenzotrifluoride ≥98.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Atenção
Sinônimos: 1-Fluoro-4-iodo-2-(trifluoromethyl)benzene
F1161-25G F1161-5G
TCIAF1161-25GEA 118 EUR
TCIAF1161-25G TCIAF1161-5G
2-Fluoro-5-iodobenzotrifluoride ≥98.0% (por GC)
2-Fluoro-5-iodobenzotrifluoride
Fórmula: C₇H₃F₄I
Número MDL : MFCD00236678
Número CAS: 59382-39-7
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=b8271a5c3455dbab600f3f77b391f36fcc09f4ba&vid=b8271a5c3455dbab600f3f77b391f36fcc09f4ba&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Purity (GC) min. 98.0 %