Print…
4-Fluoro-2-(trifluoromethyl)benzyl bromide ≥97.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Perigo
Sinônimos: 1-(Bromomethyl)-4-fluoro-2-(trifluoromethyl)benzene
F1149-1G F1149-5G
TCIAF1149-1GEA 28 EUR
TCIAF1149-1G TCIAF1149-5G
4-Fluoro-2-(trifluoromethyl)benzyl bromide ≥97.0% (por GC)
4-Fluoro-2-(trifluoromethyl)benzyl bromide
Fórmula: C₈H₅BrF₄
Peso Molecular: 257.03 g/mol
Ponto de ebulição: 197
Ponto de Fusão: 22
Ponto de Inflamação: 85°C
Número MDL : MFCD00061176
Número CAS: 206860-48-2
UN: 3265
ADR: 8 II
Encomendar
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %