Print…
(5-Fluoro-2-nitrophenyl)acetic acid ≥98.0% (por GC, análise de titulação)
Fornecedor: TCI
Atenção
F1140-1G F1140-5G
TCIAF1140-1GEA 39 EUR
TCIAF1140-1G TCIAF1140-5G
(5-Fluoro-2-nitrophenyl)acetic acid ≥98.0% (por GC, análise de titulação)
(5-Fluoro-2-nitrophenyl)acetic acid
Fórmula: C₈H₆FNO₄
Número MDL : MFCD07787601
Número CAS: 29640-98-0
Encomendar
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 153.0 to 157.0 deg-C