Print…
3-Fluoro-5-(trifluoromethyl)benzyl bromide ≥98.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Perigo
F1131-1G F1131-5G
TCIAF1131-1GEA 26 EUR
TCIAF1131-1G TCIAF1131-5G
3-Fluoro-5-(trifluoromethyl)benzyl bromide ≥98.0% (por GC)
3-Fluoro-5-(trifluoromethyl)benzyl bromide
Fórmula: C₈H₅BrF₄
Peso Molecular: 257.03 g/mol
Ponto de ebulição: 43°C
Número MDL : MFCD00061175
Número CAS: 239087-09-3
UN: 3265
ADR: 8 III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=2228f14e100e6cd1be98f1025982dfe074aa4c39&vid=2228f14e100e6cd1be98f1025982dfe074aa4c39&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %