Print…
Fmoc-N-Me-Ile-OH ≥98.0% (por HPLC, análise de titulação)
Fornecedor: TCI
Sinônimos: N-[(9H-Fluoren-9-ylmethoxy)carbonyl]-N-methyl-L-isoleucine, Fmoc-N-Me-Ile-OH, N-Fmoc-N-methyl-L-isoleucine
F1129-1G F1129-5G
TCIAF1129-1GEA 52 EUR
TCIAF1129-1G TCIAF1129-5G
Fmoc-N-Me-Ile-OH ≥98.0% (por HPLC, análise de titulação)
Fmoc-N-Me-Ile-OH
Fórmula: C₂₂H₂₅NO₄
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00153389
Número CAS: 138775-22-1
Encomendar
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 172.0 to 177.0 deg-C
Specific rotation [a]20/D -59.0 to -64.0 deg (C=1,DMF)