Print…
Fmoc-D-Thr(tBu)-OH ≥98.0% (por HPLC, análise de titulação)
Fornecedor: TCI
Sinônimos: N-[(9H-Fluoren-9-ylmethoxy)carbonyl]-O-tert-butyl-D-threonine, Fmoc-D-Thr(tBu)-OH, (2R,3S)-2-((((9H-Fluoren-9-yl)methoxy)carbonyl)amino)-3-(tert-butoxy)butanoic acid, N-Fmoc-O-tert-butyl-D-threonine
F1128-1G F1128-5G
TCIAF1128-1GEA 24 EUR
TCIAF1128-1G TCIAF1128-5G
Fmoc-D-Thr(tBu)-OH ≥98.0% (por HPLC, análise de titulação)
Fmoc-D-Thr(tBu)-OH
Fórmula: C₂₃H₂₇NO₅
Número MDL : MFCD00080292
Número CAS: 138797-71-4
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=b8f4093a287886ae1f77632ac53bf4585599fc54&vid=b8f4093a287886ae1f77632ac53bf4585599fc54&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 131.0 to 135.0 deg-C
Specific rotation [a]20/D -14.0 to -17.0 deg (C=1, EtOAc)