Print…
Ácido 1- pentanosulfónico sal sódico ≥98% para cromatografia de par iônico, J.T.Baker®
Fornecedor: Avantor
2841-05EA 179.07 EUR
2841-05 2841-06
Ácido 1- pentanosulfónico sal sódico ≥98% para cromatografia de par iônico, J.T.Baker®
1-Pentanesulphonic acid sodium salt
Fórmula: C₅H₁₁O₃SNa
Ponto de Fusão: > 300 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00007541
Número CAS: 22767-49-3
EINECS: 245-208-4
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=ddb1c23c8a6fe3c156a3aacb62721e1d1a34efb0&vid=1936dcdb47ba374ce21fd758660f7ca6ba95d254&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
For Laboratory,Research,or Manufacturing Use = 98.0 %
Assay (as C₅H₁₁SO₃Na) (by acidimetry) ≥ 98.0 %
UV Absorbance of 0.25 M Solution - 250 nm ≤ 0.050
UV Absorbance of 0.25 M Solution - 240 nm ≤ 0.050
UV Absorbance of 0.25 M Solution - 230 nm ≤ 0.050
UV Absorbance of 0.25 M Solution - 220 nm ≤ 0.060
UV Absorbance of 0.25 M Solution - 210 nm ≤ 0.080
UV Absorbance of 0.25 M Solution - 200 nm ≤ 0.200