Print…
4-Fluoro-3-(trifluoromethyl)benzenesulphonyl chloride ≥98.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Perigo
Sinônimos: 4-Fluoro-3-(trifluoromethyl)benzene-1-sulphonyl chloride
F1127-5G F1127-25G
TCIAF1127-5GEA 74 EUR
TCIAF1127-5G TCIAF1127-25G
4-Fluoro-3-(trifluoromethyl)benzenesulphonyl chloride ≥98.0% (por GC)
4-Fluoro-3-(trifluoromethyl)benzenesulphonyl chloride
Fórmula: C₇H₃ClF₄O₂S
Peso Molecular: 262.61 g/mol
Número MDL : MFCD01091001
Número CAS: 1682-10-6
UN: 3265
ADR: 8 II
Encomendar
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %