Print…
2-Fluoro-3-(trifluoromethyl)benzonitrile ≥98.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Perigo
Sinônimos: 3-Cyano-2-fluorobenzotrifluoride
F1125-1G F1125-5G
TCIAF1125-1GEA 34 EUR
TCIAF1125-1G TCIAF1125-5G
2-Fluoro-3-(trifluoromethyl)benzonitrile ≥98.0% (por GC)
2-Fluoro-3-(trifluoromethyl)benzonitrile
Fórmula: C₈H₃F₄N
Ponto de Inflamação: 86°C
Número MDL : MFCD00061152
Número CAS: 146070-35-1
UN: 3276
ADR: 6.1,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=0c8f4e302593e36a5e717f67fe56e2324aeddfc3&vid=0c8f4e302593e36a5e717f67fe56e2324aeddfc3&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %