Print…
4-Fluorophenyl-trans,trans-4'-n-pentylbicyclohexyl-4-carboxylate ≥98.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Sinônimos: trans,trans-4'-Pentylbicyclohexyl-4-carboxylic acid 4-Fluorophenyl ester, 4-Fluorophenyl trans,trans-4'-Pentylbicyclohexyl-4-carboxylate, (Trans,trans)-4-fluorophenyl 4'-pentyl-[1,1'-bi(cyclohexane)]-4-carboxylate
F1120-1G F1120-5G
TCIAF1120-1GEA 45 EUR
TCIAF1120-1G TCIAF1120-5G
4-Fluorophenyl-trans,trans-4'-n-pentylbicyclohexyl-4-carboxylate ≥98.0% (por GC)
4-Fluorophenyl-trans,trans-4'-n-pentylbicyclohexyl-4-carboxylate
Fórmula: C₂₄H₃₅FO₂
Número MDL : MFCD11053423
Número CAS: 88878-50-6
Encomendar
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %