Print…
3-(4-Fluorophenyl)-1H-pyrazole-4-carbaldehyde ≥98.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Atenção
F1118-1G F1118-5G
TCIAF1118-1GEA 57 EUR
TCIAF1118-1G TCIAF1118-5G
3-(4-Fluorophenyl)-1H-pyrazole-4-carbaldehyde ≥98.0% (por GC)
3-(4-Fluorophenyl)-1H-pyrazole-4-carbaldehyde
Fórmula: C₁₀H₇FN₂O
Número MDL : MFCD01922131
Número CAS: 306936-57-2
Encomendar
Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Acid Value max. 2.0