Print…
Fmoc-L-norvaline ≥98.0% (por HPLC, análise de titulação)
Fornecedor: TCI
Sinônimos: N-[(9H-Fluoren-9-ylmethoxy)carbonyl]-L-norvaline, Fmoc-Nva-OH, N-Fmoc-L-norvaline
F1117-1G F1117-5G
TCIAF1117-1GEA 18 EUR
TCIAF1117-1G TCIAF1117-5G
Fmoc-L-norvaline ≥98.0% (por HPLC, análise de titulação)
Fmoc-L-norvaline
Fórmula: C₂₀H₂₁NO₄
Peso Molecular: 339.391 g/mol
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00155631
Número CAS: 135112-28-6
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=1876a8bce300efa8010cb09e2ffecbe116d7f55d&vid=1876a8bce300efa8010cb09e2ffecbe116d7f55d&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 153.0 to 157.0 deg-C
Specific rotation [a]20/D -20.0 to -22.0 deg (C=2, DMF)