Print…
4-Fluoro-3-toluoyl chloride ≥98.0% (por GC, análise de titulação)
Fornecedor: TCI
Perigo
F1116-5G F1116-25G
TCIAF1116-5GEA 40 EUR
TCIAF1116-5G TCIAF1116-25G
4-Fluoro-3-toluoyl chloride ≥98.0% (por GC, análise de titulação)
4-Fluoro-3-toluoyl chloride
Fórmula: C₈H₆ClFO
Ponto de ebulição: 115°C
Ponto de Inflamação: 98°C
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD01631426
Número CAS: 455-84-5
UN: 3265
ADR: 8,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=2bafb0f21bd15099eff86573bb87dd39f947677a&vid=2bafb0f21bd15099eff86573bb87dd39f947677a&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Argentmetric Titration) min. 98.0 %