Print…
5-Fluoro-2-iodobenzoic acid ≥98.0% (por GC, análise de titulação)
Fornecedor: TCI
Atenção
F1113-1G F1113-5G
TCIAF1113-1GEA 63 EUR
TCIAF1113-1G TCIAF1113-5G
5-Fluoro-2-iodobenzoic acid ≥98.0% (por GC, análise de titulação)
5-Fluoro-2-iodobenzoic acid
Fórmula: C₇H₄FIO₂
Número MDL : MFCD00837316
Número CAS: 52548-63-7
Encomendar
Appearance White to Light yellow to Light orange powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 146.0 to 150.0 deg-C