Print…
trans-4-Fluoro-4'-(4-n-propylcyclohexyl)biphenyl ≥98.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
F1103-1G F1103-5G
TCIAF1103-1GEA 25 EUR
TCIAF1103-1G TCIAF1103-5G
trans-4-Fluoro-4'-(4-n-propylcyclohexyl)biphenyl ≥98.0% (por GC)
trans-4-Fluoro-4'-(4-n-propylcyclohexyl)biphenyl
Fórmula: C₂₁H₂₅F
Número MDL : MFCD11053438
Número CAS: 87260-24-0
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=dcd247ab55c29e2c5aa5e1afade1b0b08899c1ab&vid=dcd247ab55c29e2c5aa5e1afade1b0b08899c1ab&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Mesomorphic range 104 to 160 deg-C