Print…
trans,trans-4-(4-Fluorophenyl)-4'-propylbicyclohexyl ≥98.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
F1102-1G F1102-5G
TCIAF1102-1GEA 30 EUR
TCIAF1102-1G TCIAF1102-5G
trans,trans-4-(4-Fluorophenyl)-4'-propylbicyclohexyl ≥98.0% (por GC)
trans,trans-4-(4-Fluorophenyl)-4'-propylbicyclohexyl
Fórmula: C₂₁H₃₁F
Ponto de Fusão: 71°C
Número MDL : MFCD11053420
Número CAS: 82832-27-7
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=1bc707e2606ef8f601aec26606e2b7c3a8fac58d&vid=89b43310454e5da6d33aad21dbad0c39699223f6&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Mesomorphic range 85.0 to 160.0 deg-C