Print…
Ácido 1- pentanosulfónico sal sódico, (máx. 1% H₂O) 99% (peso seco)
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
B20699.06 B20699.14 B20699.22
B20699.06EA 51.2 EUR
B20699.06 B20699.14 B20699.22
Ácido 1- pentanosulfónico sal sódico, (máx. 1% H₂O) 99% (peso seco)
1-Pentanesulphonic acid sodium salt
Purity: 99% CAS No.: 22767-49-3 Molecular Formula: CH3(CH2)4SO3Na Formula Weight: 174.19 Melting Point: 300° Beilstein Reference: 3725147
Fórmula: C₅H₁₁O₃SNa
Ponto de Fusão: >300 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00007541
Número CAS: 22767-49-3
EINECS: 245-208-4
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=ddb1c23c8a6fe3c156a3aacb62721e1d1a34efb0&vid=1936dcdb47ba374ce21fd758660f7ca6ba95d254&prid=web&clid=SAPDAM