Print…
4'-Fluoro-3'-methylacetophenone ≥98.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Atenção
F1097-1G F1097-5G
TCIAF1097-1GEA 26 EUR
TCIAF1097-1G TCIAF1097-5G
4'-Fluoro-3'-methylacetophenone ≥98.0% (por GC)
4'-Fluoro-3'-methylacetophenone
Fórmula: C₉H₉FO
Ponto de ebulição: 215°C
Número MDL : MFCD04972879
Número CAS: 369-32-4
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=d00b2d8c524e1885b3a331ad7718bd0f08cdc90d&vid=d00b2d8c524e1885b3a331ad7718bd0f08cdc90d&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance White to Almost white clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %