Print…
2-Fluoro-5-pyridineboronic acid pinacol ester ≥98.0% (por GC, análise de titulação)
Fornecedor: TCI
Atenção
Sinônimos: 2-(6-Fluoro-3-pyridyl)-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane, 2-Fluoro-5-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)pyridine, 6-Fluoropyridine-3-boronic acid Pinacol ester, 2-Fluoropyridine-5-boronic acid pinacol ester
F1094-1G F1094-5G
TCIAF1094-1GEA 46 EUR
TCIAF1094-1G TCIAF1094-5G
2-Fluoro-5-pyridineboronic acid pinacol ester ≥98.0% (por GC, análise de titulação)
2-Fluoro-5-pyridineboronic acid pinacol ester
Fórmula: C₁₁H₁₅BFNO₂
Peso Molecular: 223.05 g/mol
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD03412792
Número CAS: 444120-95-0
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=ed656e99ee4216826f6f4b475f9995c1db175ceb&vid=ed656e99ee4216826f6f4b475f9995c1db175ceb&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance White to Light yellow powder to lump
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 29.0 to 33.0 deg-C