Print…
2-Fluorophenylboronic acid pinacol ester ≥98.0% (por GC, análise de titulação)
Fornecedor: TCI
Sinônimos: 2-(2-Fluorophenyl)-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane, 1-Fluoro-2-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)benzene, 2-Fluorophenylboronic acid, pinacol ester, 2-Fluorophenylboronic acid Pinacol ester
F1085-5G F1085-25G
TCIAF1085-5GEA 56 EUR
TCIAF1085-5G TCIAF1085-25G
2-Fluorophenylboronic acid pinacol ester ≥98.0% (por GC, análise de titulação)
2-Fluorophenylboronic acid pinacol ester
Fórmula: C₁₂H₁₆BFO₂
Número MDL : MFCD05663874
Número CAS: 876062-39-4
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=57a0cb4ad85c600c4c988506d0aefbf7051da8b6&vid=57a0cb4ad85c600c4c988506d0aefbf7051da8b6&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance White to Almost white clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %